Sodio salicilato ≥99.5%, cristallizzato, GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
|
Attenzione
|
28068.296EA
156
EUR
28068.296
28068.460
Sodio salicilato ≥99.5%, cristallizzato, GPR RECTAPUR®
Sodio salicilato
Formula:
HOC₆H₄COONa Punto di fusione: 200 °C Densità: 0,32 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002440 CAS Number: 54-21-7 EINECS: 200-198-0 Merck Index: 12,08819 |
Assay (calculated on dried substance) | Min. 99.5 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 10 ppm |
Loss on drying (110°C) | Max. 0.5 % |
Cl (Chloride) | Max. 100 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 0.06 % |