Stampa…
Sodio salicilato, EMSURE® per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
Attenzione
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.06601.0250 1.06601.1000 1.06601.9025 1.06601.2500
1.06601.0250EA 97.5 EUR
1.06601.0250 1.06601.1000 1.06601.9025 1.06601.2500
Sodio salicilato, EMSURE® per analisi, Supelco®
Formula: HOC₆H₄COONa
Punto di fusione: 200 °C
Densità: 0,32 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002440
CAS Number: 54-21-7
EINECS: 200-198-0
Merck Index: 12,08819
Visualizza i codici
Solubility 1000 g/l (20 °C)
Melting Point 200 °C
Molar Mass 160.10 g/mol
Bulk Density 320 kg/m3
Density 0.32 g/cm3 (20 °C)
pH 6.5 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 250 °C