Stampa…
Sodio salicilato ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Sodium 2-hydroxybenzoate, 2-Hydroxybenzoic acid sodium salt, Salicylic acid sodium salt
A17056.0B A17056.30
A17056.0BEA 122 EUR
A17056.0B A17056.30
Sodio salicilato ≥99%
Sodio salicilato
Purity: 99% CAS No.: 54-21-7 Molecular Formula: C7H5NaO3 Formula Weight: 160.11 Odour: Odourless Melting Point: 300° Beilstein Reference: 3732792 Merck Reference: 14,8332 MDL No.: MFCD00002440
Formula: HOC₆H₄COONa
Peso molecolare: 160,10 g/mol
Punto di fusione: >300 °C
Densità: 0,32 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002440
CAS Number: 54-21-7
EINECS: 200-198-0
Merck Index: 14,8332