Stampa…
Sodio salicilato 99+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
220980010 220982500 220980025 220980500
ACRO220980010EA 142 EUR
ACRO220980010 ACRO220982500 ACRO220980025 ACRO220980500
Sodio salicilato 99+%
Sodio salicilato
Formula: HOC₆H₄COONa
Punto di fusione: 200 °C
Densità: 0,32 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002440
CAS Number: 54-21-7
EINECS: 200-198-0
Merck Index: 12,08819
Visualizza i codici
Appearance White to almost white Powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105°C)
Solubility (5 % in water) Clear colorless to light yellow
Titration with HClO4 99.0 to 101.0 % (on dried substance)
Chloride (Cl) ≤200 ppm
Sulfate (SO4) ≤600 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm