Stampa…
2,4,5-Trimethoxybenzoic acid ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
A19324.09 A19324.18
A19324.09EA 50.3 EUR
A19324.09 A19324.18
2,4,5-Trimethoxybenzoic acid ≥99%
2,4,5-Trimethoxybenzoic acid
Purity: 99% CAS No.: 490-64-2 Molecular Formula: C10H12O5 Formula Weight: 212.20 Melting Point: 143-145° MDL No.: MFCD00002435
Formula: C₁₀H₁₂O₅
Peso molecolare: 212,2 g/mol
Punto di ebollizione: 300 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 143…145 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002435
CAS Number: 490-64-2
EINECS: 207-715-9