Stampa…
2,3-Dimethoxybenzoic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
Attenzione
D0630-25G D0630-500G
TCIAD0630-25GEA 53 EUR
TCIAD0630-25G TCIAD0630-500G
2,3-Dimethoxybenzoic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2,3-Dimethoxybenzoic acid
Formula: C₉H₁₀O₄
Punto di ebollizione: 314 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 121…124 °C
Densità: 1,387 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002432
CAS Number: 1521-38-6
EINECS: 216-188-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9d24e46ee239fd144f3ca3e528b2bdd45cb48f70&vid=1fdfbd8a01ce5363f433bdd7bd858449faccc59f&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 122.0 to 125.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency