Stampa…
4-Isopropoxybenzoic acid ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A14351.09 A14351.18 A14351.30
A14351.09EA 39.1 EUR
A14351.09 A14351.18 A14351.30
4-Isopropoxybenzoic acid ≥99%
4-Isopropoxybenzoic acid
Purity: 99% CAS No.: 13205-46-4 Molecular Formula: C10H12O3 Formula Weight: 180.20 Odour: Odourless Melting Point: 163-167° MDL No.: MFCD00044318
Formula: C₁₀H₁₂O₃
Punto di ebollizione: 305 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 163…167 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00044318
CAS Number: 13205-46-4
EINECS: 236-169-4