Stampa…
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzoic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
L08510.14 L08510.22 L08510.06
L08510.14EA 71.6 EUR
L08510.14 L08510.22 L08510.06
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzoic acid ≥98%
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 4998-07-6 Molecular Formula: C9H9NO6 Formula Weight: 227.17 Melting Point: 192-195° Beilstein Reference: 2123903
Formula: C₉H₉NO₆
Peso molecolare: 227,17 g/mol
Punto di fusione: 192…195 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014697
CAS Number: 4998-07-6
EINECS: 225-657-2