N-phenylanthranilic acid ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 91-40-7
Molecular Formula: C13H11NO2
Formula Weight: 213.24
Melting Point: 185-188°
Beilstein Reference: 1456607
Merck Reference: 14,7273
MDL No.: MFCD00002421
Formula:
C₁₃H₁₁NO₂ Punto di ebollizione: 375 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 185…188 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002421 CAS Number: 91-40-7 EINECS: 202-066-8 Merck Index: 14,7273 |