Stampa…
N-phenylanthranilic acid 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
163000100 163001000 163005000
ACRO163000100EA 21.2 EUR
ACRO163000100 ACRO163001000 ACRO163005000
N-phenylanthranilic acid 98%
N-phenylanthranilic acid
Formula: C₁₃H₁₁NO₂
Punto di ebollizione: 375 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 182…187 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002421
CAS Number: 91-40-7
EINECS: 202-066-8
Merck Index: 12,07427
Visualizza i codici
Appearance Yellow-green to grey-green Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 182 to 187 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %