Stampa…
Acido 5-Aminosalicilico
Fornitore: Cayman Chemical
70265-10 70265-25 70265-50
CAYM70265-10EA 35.9 EUR
CAYM70265-10 CAYM70265-25 CAYM70265-50
Acido 5-Aminosalicilico
Acido 5-Aminosalicilico
Formula: C₇H₇NO₃
Punto di ebollizione: 347 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 280 °C
Densità: 1,568 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00007877
CAS Number: 89-57-6
EINECS: 201-919-1
Merck Index: 12,05964