Stampa…
3-Aminosalicylic acid, in polvere
Fornitore: MP Biomedicals
Attenzione
0215476990 0215476980
ICNA0215476990EA 311 EUR
ICNA0215476990 ICNA0215476980
3-Aminosalicylic acid, in polvere
3-Aminosalicylic acid
Soluble in KOH, clear solution.
Formula: C₇H₇NO₃
Punto di ebollizione: 347 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 290 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010299
CAS Number: 570-23-0
EINECS: 209-328-0