Stampa…
4-Amino-m-anisic acid 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Amino-3-methoxybenzenecarboxylic acid
H28098.06 H28098.03
H28098.06EA 236 EUR
H28098.06 H28098.03
4-Amino-m-anisic acid 95%
4-Amino-m-anisic acid
Purity: 95% CAS No.: 2486-69-3 Molecular Formula: C8H9NO3 Formula Weight: 167.16 Melting Point: 186-188° MDL No.: MFCD00016539
Formula: C₈H₉NO₃
Peso molecolare: 167.16 g/mol
Punto di fusione: 186…188 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016539
CAS Number: 2486-69-3