Stampa…
4-Amino-o-anisic acid 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Amino-2-methoxybenzenecarboxylic acid
H27419.06 H27419.14
H27419.06EA 24.4 EUR
H27419.06 H27419.14
4-Amino-o-anisic acid 97%
4-Amino-o-anisic acid
Purity: 97% CAS No.: 2486-80-8 Molecular Formula: C8H9NO3 Formula Weight: 167.16 Melting Point: ca 150° dec. MDL No.: MFCD00114479
Formula: C₈H₉NO₃
Peso molecolare: 167.16 g/mol
Punto di fusione: ∼ 150 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00114479
CAS Number: 2486-80-8
EINECS: 219-632-5