Stampa…
3-Amino-p-anisic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
B20669.06 B20669.14
B20669.06EA 31.9 EUR
B20669.06 B20669.14
3-Amino-p-anisic acid ≥98%
3-Amino-p-anisic acid
Purity: 98+% CAS No.: 2840-26-8 Molecular Formula: C8H9NO3 Formula Weight: 167.16 Melting Point: 208-210° MDL No.: MFCD00002521
Formula: C₈H₉NO₃
Punto di ebollizione: 335 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 208…210 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002521
CAS Number: 2840-26-8
EINECS: 220-634-3