Stampa…
5-Methoxyanthranilic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
L10295.03 L10295.06
L10295.03EA 75.3 EUR
L10295.03 L10295.06
5-Methoxyanthranilic acid ≥98%
5-Methoxyanthranilic acid
Purity: 98+% CAS No.: 6705-03-9 Molecular Formula: C8H9NO3 Formula Weight: 167.16 Melting Point: 150-152° Beilstein Reference: 777690
Formula: C₈H₉NO₃
Peso molecolare: 167,16 g/mol
Punto di fusione: 150…152 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016509
CAS Number: 6705-03-9