Cobalt(II) benzoate
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
CAS No.: 932-69-4
Molecular Formula: C14H10CoO4
Formula Weight: 301.16
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Grey
Odour: Odourless
Melting Point: 114-116°
MDL No.: MFCD00050769
Formula:
C₁₄H₁₀CoO₄ Punto di fusione: 114…116 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00050769 CAS Number: 932-69-4 EINECS: 213-257-0 |