2-Cyanobenzoic acid 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 96%
CAS No.: 3839-22-3
Molecular Formula: C8H5NO2
Formula Weight: 147.13
Melting Point: 210-212°
MDL No.: MFCD00045796
Formula:
C₈H₅NO₂ Punto di fusione: 210…212 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00045796 CAS Number: 3839-22-3 |