Stampa…
Dimethyl terephthalate 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Terephthalic acid dimethyl ester
180580010 180580025 180580250 180585000
ACRO180580010EA 56 EUR
ACRO180580010 ACRO180580025 ACRO180580250 ACRO180585000
Dimethyl terephthalate 99%
Dimethyl terephthalate
Formula: C₁₀H₁₀O₄
Punto di ebollizione: 288 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 140…143 °C
Densità: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 154 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008440
CAS Number: 120-61-6
EINECS: 204-411-8
Merck Index: 12,09306
Visualizza i codici
Appearance White Flakes and/or pellets
Infrared spectrum Conforms
Melting point 140 to 143 °C
GC ≥98.5 %
Acid value ≤0.03 mg KOH/g