Dimetile ftalato ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₀H₁₀O₄ Punto di ebollizione: 284°C Punto di fusione: 6 °C Densità: 1,192 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 156°C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008425 CAS Number: 131-11-3 EINECS: 205-011-6 Merck Index: 14,03255 |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |