Stampa…
Dimetile ftalato, Supelco®
Fornitore: Merck
Synonyms: Phthalic acid dimethyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ100
41320-1ML-F 41320-5ML-F
41320-1ML-FEA 50.6 EUR
41320-1ML-F 41320-5ML-F
Dimetile ftalato, Supelco®
Dimetile ftalato
Formula: C₁₀H₁₀O₄
Peso molecolare: 194.19 g/mol
Punto di ebollizione: 283,7
Punto di fusione: 6
Densità: 1.192 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 146
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008425
CAS Number: 131-11-3
EINECS: 205-011-6
Merck Index: 13,03281
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9fe7d3514e30977250597e29f3071d256069bbc6&vid=ff78273bde9dfcf60c645420c85ba4b6e97bd8a8&prid=web&clid=SAPDAM