Stampa…
Dimetile ftalato per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00918.0100 8.00918.1000 8.00918.2500
8.00918.0100EA 30.4 EUR
8.00918.0100 8.00918.1000 8.00918.2500
Dimetile ftalato per sintesi, Sigma-Aldrich®
Dimetile ftalato
Formula: C₁₀H₁₀O₄
Punto di ebollizione: 283,7 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 6 °C
Densità: 1,192 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 146 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008425
CAS Number: 131-11-3
EINECS: 205-011-6
Merck Index: 13,03281
Visualizza i codici
Solubility  - 0.1 g/l (20 °C)
Melting Point 6 °C
Molar Mass 194.18 g/mol
Boiling Point 283 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.008 hPa (20 °C)
Flash Point 150 °C
Refractive Index 1.5137 (25 °C, 589 nm)
Density 1.19 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (H2O, 20 °C)
Ignition Point 460 °C DIN 51794