Dimetile ftalato ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Phthalic acid dimethyl ester
Purity: 99%
CAS No.: 131-11-3
Molecular Formula: C10H10O4
Formula Weight: 194.19
Flash Point: 146°(294°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.190
Refractive Index: 1.5150
Melting Point: ca 5°
Boiling Point: 283-284°
Beilstein Reference: 1911460
Merck Reference: 14,3255
MDL No.: MFCD00008425
Formula:
C₁₀H₁₀O₄ Punto di ebollizione: 283…284 °C Punto di fusione: ∼ 5 °C Densità: 1,190 Flash Pt: 146 °C (294 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008425 CAS Number: 131-11-3 EINECS: 205-011-6 Merck Index: 14,3255 |