Stampa…
Dimetile ftalato 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
116640010 116642500 116640025 116640250
ACRO116640010EA 55.8 EUR
ACRO116640010 ACRO116642500 ACRO116640025 ACRO116640250
Dimetile ftalato 99%
Dimetile ftalato
Formula: C₁₀H₁₀O₄
Punto di ebollizione: 282 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 6 °C
Densità: 1,19 g/cm³
Flash Pt: 150 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008425
CAS Number: 131-11-3
EINECS: 205-011-6
Merck Index: 13,03281
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5140 to 1.5160 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤20 APHA
Iron (Fe) ≤0.002 %
Potassium (K) ≤0.005 %
Sodium (Na) ≤0.02 %
Strontium (Sr) ≤0.7 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Water soluble titr. base ≤0.002 meq/g
Insoluble matter ≤0.015 % (in dilute HCl)
Oxidizing substance (as NO3) ≤0.005 %