Stampa…
Dietile ftalato per sintesi
Fornitore: Merck
Synonyms: Phthalic acid diethyl ester
8.22323.0100 8.22323.1000 8.22323.2500 8.22323.9025
8.22323.0100EA 25.4 EUR
8.22323.0100 8.22323.1000 8.22323.2500 8.22323.9025
Dietile ftalato per sintesi
Dietile ftalato
Formula: C₁₂H₁₄O₄
Peso molecolare: 222,24 g/mol
Punto di ebollizione: 298 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –3 °C
Densità: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 156 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009111
CAS Number: 84-66-2
EINECS: 201-550-6
Merck Index: 12,07527
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d0a6c6b14ead75148c0661141b5e8d00e6fc1a9&vid=9012b07ff900e971556dec376c3bd41cd22350bf&prid=web&clid=SAPDAM