Stampa…
Dietile ftalato ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A17529.0B A17529.0E A17529.30
A17529.0BEA 41.9 EUR
A17529.0B A17529.0E A17529.30
Dietile ftalato ≥99%
Dietile ftalato
Purity: 99% CAS No.: 84-66-2 Molecular Formula: C12H14O4 Formula Weight: 222.24 Flash Point: 160°(320°F) Refractive Index: 1.5020 Melting Point: -64° Boiling Point: 296-298° Beilstein Reference: 1912500 Merck Reference: 14,7371 MDL No.: MFCD00009111
Formula: C₁₂H₁₄O₄
Punto di ebollizione: 296…298 °C
Punto di fusione: –64 °C
Densità: 1,118
Flash Pt: 160 °C (320 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009111
CAS Number: 84-66-2
EINECS: 201-550-6
Merck Index: 14,7371
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d0a6c6b14ead75148c0661141b5e8d00e6fc1a9&vid=2461e9f0e230ca44b5372d1233410fbf47a564c7&prid=web&clid=SAPDAM