Stampa…
Dietile ftalato 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: Phthalic acid diethyl ester
114520010 114520025 114520250 114520100
ACRO114520010EA 45.2 EUR
ACRO114520010 ACRO114520025 ACRO114520250 ACRO114520100
Dietile ftalato 99%
Dietile ftalato
Formula: C₁₂H₁₄O₄
Peso molecolare: 222,24 g/mol
Punto di ebollizione: 298…299 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: -3 °C
Densità: 1,118 g/cm³
Flash Pt: 156 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009111
CAS Number: 84-66-2
EINECS: 201-550-6
Merck Index: 12,07527
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d0a6c6b14ead75148c0661141b5e8d00e6fc1a9&vid=9012b07ff900e971556dec376c3bd41cd22350bf&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5010 to 1.5030 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤25 APHA