Stampa…
Propil 4-idrossibenzoato sale sodico, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, NF, SAFC®
Fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Pericolo
1.07428.5000 1.07428.9029
1.07428.5000EA 761 EUR
1.07428.5000 1.07428.9029
Propil 4-idrossibenzoato sale sodico, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, NF, SAFC®
Propil 4-idrossibenzoato sale sodico
Formula: C₁₀H₁₁NaO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016477
CAS Number: 35285-69-9
EINECS: 252-488-1