Stampa…
Metile 4-idrossibenzoato sale sodico, EMPROVE® ESSENTIAL BP, Ph. Eur., NF suitable for use as excipient E219, SAFC®
Fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Pericolo
Synonyms: Metil 4-idrossibenzoato sale di sodio
1.06756.5000 1.06756.9024
1.06756.5000EA 1080 EUR
1.06756.5000 1.06756.9024
Metile 4-idrossibenzoato sale sodico, EMPROVE® ESSENTIAL BP, Ph. Eur., NF suitable for use as excipient E219, SAFC®
Metile 4-idrossibenzoato sale sodico
Formula: C₈H₇NaO₃
Punto di fusione: > 125 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016470
CAS Number: 5026-62-0
EINECS: 225-714-1