Propil 4-idrossibenzoato ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Propyl 4-hydroxybenzoate, Propyl parahydroxybenzoate, Propylparaben, 4-Hydroxybenzoic acid propyl ester
Purity: 99+%
CAS No.: 94-13-3
Molecular Formula: C10H12O3
Formula Weight: 180.20
Flash Point: 180°(356°F)
Melting Point: 95-99°
Beilstein Reference: 1103245
Merck Reference: 14,7866
MDL No.: MFCD00002354
Formula:
C₁₀H₁₂O₃ Punto di ebollizione: 292 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 95…99 °C Densità: 1,28 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 180 °C (356 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002354 CAS Number: 94-13-3 EINECS: 202-307-7 Merck Index: 14,7866 |