Stampa…
Metile-4-idrossibenzoato ≥99.0% (by HPLC, titration analysis)
Fornitore: TCI
Attenzione
H0216-25G H0216-500G
TCIAH0216-25GEA 16 EUR
TCIAH0216-25G TCIAH0216-500G
Metile-4-idrossibenzoato ≥99.0% (by HPLC, titration analysis)
Metile-4-idrossibenzoato
Formula: HOC₆H₄CO₂CH₃
Punto di ebollizione: 280°C
Punto di fusione: 125…128 °C
Densità: 1,1208 g/cm³ (137 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002352
CAS Number: 99-76-3
EINECS: 202-785-7
Merck Index: 14,06107
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=22eedde41cc082d6247e560a68b6c6342ba8b124&vid=22eedde41cc082d6247e560a68b6c6342ba8b124&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 125.0 to 129.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency