Metile-4-idrossibenzoato ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Methylparaben, 4-Hydroxybenzoic acid methyl ester, Methyl Parahydroxybenzoate, Methyl 4-hydroxybenzoate
Purity: 99%
CAS No.: 99-76-3
Molecular Formula: C8H8O3
Formula Weight: 152.15
Odour: Odourless
pH: 5.8
Melting Point: 125-128°
Boiling Point: ca 280° dec.
Beilstein Reference: 509801
Merck Reference: 14,6107
MDL No.: MFCD00002352
Formula:
HOC₆H₄CO₂CH₃ Peso molecolare: 152.15 g/mol Punto di ebollizione: ∼280 °C (dec.) Punto di fusione: 125…128 °C Densità: 1.1208 g/cm³ (137 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002352 CAS Number: 99-76-3 EINECS: 202-785-7 Merck Index: 13,06129 |