Stampa…
Metile-4-idrossibenzoato 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
126961000 126965000 126960025 126960100
ACRO126961000EA 33.7 EUR
ACRO126961000 ACRO126965000 ACRO126960025 ACRO126960100
Metile-4-idrossibenzoato 99%
Metile-4-idrossibenzoato
Formula: HOC₆H₄CO₂CH₃
Punto di ebollizione: 298,6 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 125…128 °C
Densità: 1,1208 g/cm³ (137 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002352
CAS Number: 99-76-3
EINECS: 202-785-7
Merck Index: 13,06129
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=84321052052f4be2a53d8d7ebac7fabe6fc5a435&vid=ede765fad275b2515a8c57ba4499bff313a18983&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 125 to 128 °C
HPLC ≥98.5 %
Residue after ignition ≤0.1 %