Butil 4-idrossibenzoato ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms:
Butyl 4-hydroxybenzoate, 4-Hydroxybenzoic acid butyl ester, Butyl parahydroxybenzoate, Butylparaben
Purity: 99+%
CAS No.: 94-26-8
Molecular Formula: C11H14O3
Formula Weight: 194.23
Melting Point: 67-71°
Beilstein Reference: 1103741
Merck Reference: 14,1584
MDL No.: MFCD00016478
Formula:
C₁₁H₁₄O₃ Peso molecolare: 194,23 g/mol Punto di ebollizione: 156…157 °C (3,5 mmHg) Punto di fusione: 67…71 °C Densità: 1,23 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00016478 CAS Number: 94-26-8 EINECS: 202-318-7 Merck Index: 14,1584 |