Stampa…
Butil 4-idrossibenzoato 99+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Butyl 4-hydroxybenzoate, 4-Hydroxybenzoic acid butyl ester, Butyl parahydroxybenzoate, Butylparaben
403571000 403575000
ACRO403571000EA 51.9 EUR
ACRO403571000 ACRO403575000
Butil 4-idrossibenzoato 99+%
Butil 4-idrossibenzoato
Formula: C₁₁H₁₄O₃
Peso molecolare: 194.23 g/mol
Punto di ebollizione: 156 °C (3.5 mmHg)
Punto di fusione: 68…71 °C
Flash Pt: 181 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016478
CAS Number: 94-26-8
EINECS: 202-318-7
Merck Index: 13,01583
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 71 °C
GC ≥99.0 %