Stampa…
Methyl-3-hydroxybenzoate 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
352000250 352001000
ACRO352000250EA 51.7 EUR
ACRO352000250 ACRO352001000
Methyl-3-hydroxybenzoate 98%
Methyl-3-hydroxybenzoate
Formula: C₈H₈O₃
Punto di ebollizione: 280…281 °C (709 mmHg)
Punto di fusione: 70…74 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002295
CAS Number: 19438-10-9
EINECS: 243-071-5
Visualizza i codici
Appearance White to beige Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 74 °C
HPLC ≥97.5 %