Ethyl-3-hydroxybenzoate ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 7781-98-8
Molecular Formula: C9H10O3
Formula Weight: 166.18
Melting Point: 72-76°
Boiling Point: 187-188°/31mm
MDL No.: MFCD00002296
Formula:
C₉H₁₀O₃ Punto di ebollizione: 187…188 °C (31 mmHg) Punto di fusione: 72…76 °C Densità: 1,068 g/cm³ (131 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002296 CAS Number: 7781-98-8 EINECS: 231-951-1 |