Stampa…
Metile salicilato, Supelco®
Fornitore: Merck
Attenzione
Synonyms: Wintergreen Oil, Methyl 2-hydroxybenzoate
M-Clarity™ quality level = MQ100
76631-1ML-F 76631-5ML-F
76631-1ML-FEA 52.4 EUR
76631-1ML-F 76631-5ML-F
Metile salicilato, Supelco®
Metile salicilato
Formula: 2-(HO)C₆H₄CO₂CH₃
Punto di ebollizione: 432 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 100…101 °C
Densità: 1,184 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 99 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002214
CAS Number: 119-36-8
EINECS: 204-317-7
Merck Index: 13,06143
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=75c0f55c4fa148be5a24e67d720c70afd6188e55&vid=f0e08142a248049f2787cee081595ef3b709a252&prid=web&clid=SAPDAM