Metile salicilato ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Wintergreen Oil, Methyl 2-hydroxybenzoate
Purity: 98%
CAS No.: 119-36-8
Molecular Formula: C8H8O3
Formula Weight: 152.15
Flash Point: 99°(210°F)
Refractive Index: 1.5360
Odour: Characteristic
Melting Point: -9°
Boiling Point: 224°
Beilstein Reference: 971516
Merck Reference: 14,6120
MDL No.: MFCD00002214
Formula:
2-(HO)C₆H₄CO₂CH₃ Peso molecolare: 152,15 g/mol Punto di ebollizione: 224 °C Punto di fusione: –9 °C Densità: 1,180 Flash Pt: 99 °C (210 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002214 CAS Number: 119-36-8 EINECS: 204-317-7 Merck Index: 14,6120 |