Stampa…
Metile salicilato 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Wintergreen Oil, Methyl 2-hydroxybenzoate
220490010 220490050 220495000 220490025
ACRO220490010EA 94.8 EUR
ACRO220490010 ACRO220490050 ACRO220495000 ACRO220490025
Metile salicilato 99%
Metile salicilato
Formula: 2-(HO)C₆H₄CO₂CH₃
Peso molecolare: 152,15 g/mol
Punto di ebollizione: 222 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 8…7 °C
Densità: 1,1825 g/cm³
Flash Pt: 110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002214
CAS Number: 119-36-8
EINECS: 204-317-7
Merck Index: 13,06143
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d636eb895c055579d494c4b8ed1636c32f052dd7&vid=6d83f534050469e48b278947865575db23c20ea0&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5350 to 1.5380 (20°C, 589 nm)
Density (20/4°C) 1.180 to 1.186 g/ml
GC ≥98.5 %