Stampa…
Etile salicilato ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 2-hydroxybenzoate
A10101.0E A10101.22 A10101.36
A10101.0EEA 146 EUR
A10101.0E A10101.22 A10101.36
Etile salicilato ≥99%
Etile salicilato
Purity: 99% CAS No.: 118-61-6 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Flash Point: 107°(224°F) Refractive Index: 1.5220 Melting Point: 1° Boiling Point: 232° Beilstein Reference: 907659 Merck Reference: 14,3850 MDL No.: MFCD00002215
Formula: C₉H₁₀O₃
Peso molecolare: 166,18 g/mol
Punto di ebollizione: 232 °C
Punto di fusione: 1 °C
Densità: 1,130
Flash Pt: 107 °C (224 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002215
CAS Number: 118-61-6
EINECS: 204-265-5
Merck Index: 14,3850