Stampa…
Etile salicilato 99+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
150490010 150492500 150490250
ACRO150490010EA 78.5 EUR
ACRO150490010 ACRO150492500 ACRO150490250
Etile salicilato 99+%
Etile salicilato
Formula: C₉H₁₀O₃
Punto di ebollizione: 234 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 2…3 °C
Densità: 1,128 g/cm³
Flash Pt: 107 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002215
CAS Number: 118-61-6
EINECS: 204-265-5
Merck Index: 13,03881
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5210 to 1.5250 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Specific gravity (25/25°C) 1.126 to 1.13
Acid value ≤1 mg KOH/g