Ethyl-4-ethoxybenzoate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 23676-09-7
Molecular Formula: C11H14O3
Formula Weight: 194.23
Flash Point: 137°(278°F)
Refractive Index: 1.5180
Melting Point: 9°
Boiling Point: 145-150°/13mm
Beilstein Reference: 2692236
MDL No.: MFCD00009116
Formula:
C₁₁H₁₄O₃ Punto di ebollizione: 145…150 °C (13 mmHg) Punto di fusione: 9 °C Densità: 1,071 Flash Pt: 137 °C (278 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009116 CAS Number: 23676-09-7 EINECS: 245-818-0 |