Ethyl-4-nitrobenzoate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 99-77-4
Molecular Formula: C9H9NO4
Formula Weight: 195.18
Melting Point: 55-58°
Beilstein Reference: 1912879
Merck Reference: 14,3832
MDL No.: MFCD00007351
Formula:
C₉H₉NO₄ Punto di fusione: 55…58 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007351 CAS Number: 99-77-4 EINECS: 202-786-2 Merck Index: 14,3832 |