Ethyl-4-nitrobenzoate 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Formula:
C₉H₉NO₄ Punto di fusione: 56…59 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007351 CAS Number: 99-77-4 EINECS: 202-786-2 |
Appearance | Yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 56 to 59 °C |
GC | ≥98.5 % |