Ethyl-3-nitrobenzoate ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms:
Ethyl 3-nitrobenzoate, 3-Nitrobenzoic acid ethyl ester
Purity: 98+%
CAS No.: 618-98-4
Molecular Formula: C9H9NO4
Formula Weight: 195.18
Melting Point: 40-43°
Boiling Point: 297-298°
Merck Reference: 14,3832
MDL No.: MFCD00014702
Formula:
C₉H₉NO₄ Peso molecolare: 195,17 g/mol Punto di ebollizione: 297…298 °C Punto di fusione: 40…43 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00014702 CAS Number: 618-98-4 EINECS: 210-574-6 Merck Index: 14,3832 |