Stampa…
Methyl-3-nitrobenzoate 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: Methyl 3-Nitrobenzoate, 3-Nitrobenzoic acid methyl ester
168440250 168441000 168445000
ACRO168440250EA 21.5 EUR
ACRO168440250 ACRO168441000 ACRO168445000
Methyl-3-nitrobenzoate 98%
Methyl-3-nitrobenzoate
Formula: C₈H₇NO₄
Peso molecolare: 181,15 g/mol
Punto di ebollizione: 279 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 76…80 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007250
CAS Number: 618-95-1
EINECS: 210-574-6
Visualizza i codici
Appearance Beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 76 to 80 °C
GC ≥97.5 %