Methyl-N-methylanthranilate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 85-91-6
Molecular Formula: C9H11NO2
Formula Weight: 165.19
Flash Point: 133°(271°F)
Refractive Index: 1.5800
Melting Point: 17-19°
Boiling Point: 256-258°
Beilstein Reference: 607217
MDL No.: MFCD00017183
Formula:
C₉H₁₁NO₂ Punto di ebollizione: 256…258 °C Punto di fusione: 17…19 °C Densità: 1,130 Flash Pt: 133 °C (271 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00017183 CAS Number: 85-91-6 EINECS: 201-642-6 |