Stampa…
Methyl-4-aminobenzoate 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 4-aminobenzoate
A11715.14 A11715.22 A11715.36
A11715.14EA 59.7 EUR
A11715.14 A11715.22 A11715.36
Methyl-4-aminobenzoate 98%
Methyl-4-aminobenzoate
Purity: 98% CAS No.: 619-45-4 Molecular Formula: C8H9NO2 Formula Weight: 151.17 Melting Point: 110-114° Beilstein Reference: 775913
Formula: C₈H₉NO₂
Peso molecolare: 151,16 g/mol
Punto di ebollizione: 299 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 110…114 °C
Densità: 1,216 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007891
CAS Number: 619-45-4
EINECS: 210-598-7