Stampa…
Methyl-4-aminobenzoate 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
235280250 235281000
ACRO235280250EA 57.2 EUR
ACRO235280250 ACRO235281000
Methyl-4-aminobenzoate 98%
Methyl-4-aminobenzoate
Formula: C₈H₉NO₂
Punto di ebollizione: 299 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 110…113 °C
Densità: 1,216 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007891
CAS Number: 619-45-4
EINECS: 210-598-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 110 to 113 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %